1086334
USP
Calcium acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium acetate
Fabricant/nom de marque
USP
Impuretés
~1% Acetic acid
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Calcium Acetate Tablets
- Calcium Acetate Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable