1082967
USP
Butyl hexanoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
butyl hexanoate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup