1081842
USP
2,3-Butanedithiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,3-Dimercaptobutane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Famille d'API
2,3-butanedithiol
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.5194 (lit.)
Point d'ébullition
86-87 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(S)C(C)S
InChI
1S/C4H10S2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
TWWSEEHCVDRRRI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup