1078799
USP
Bupropion Hydrochloride Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bupropion
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Clc1cc(ccc1)C(O)C(=O)C
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3
Clé InChI
HTTAEBUFKZSUKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable