1012688
USP
Ethanol solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Aztreonam
- Phenytoin Sodium Injection
- Dexamethasone Sodium Phosphate
- Dyphylline and Guaifenesin Oral Solution
- Theophylline Oral Solution
- Choline C 11 Injection
- Fludeoxyglucose F 18 Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable