Principaux documents
SY3H98B97F1C
Synthonix Corporation
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic Acid
250 MG
415.18 CHF
1 G
941.82 CHF
5 G
2 129.83 CHF
Réf. du fournisseur: T76908-250MG
415.18 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
415.18 CHF
1 G
941.82 CHF
5 G
2 129.83 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: T76908-250MG
415.18 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7(8(13)14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,13,14)
Clé InChI
HQRSIMQXCAWAJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76908.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76908.html