Principaux documents
SY3H98B97E69
Synthonix Corporation
(S)-4-Phenyloxazolidine-2,5-dione
250 MG
243.71 CHF
1 G
427.43 CHF
5 G
880.58 CHF
Réf. du fournisseur: P76446-250MG
243.71 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
243.71 CHF
1 G
427.43 CHF
5 G
880.58 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P76446-250MG
243.71 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(10-9(12)13-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,12)/t7-/m0/s1
Clé InChI
ZSEHBLBYCASPDO-ZETCQYMHSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76446.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76446.html