Documents
SY3H98B97DD1
Synthonix Corporation
1-(3-Nitrophenyl)-2-propyn-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-nitrophenyl)prop-2-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h1,3-6,9,11H
Clé InChI
WACRSIOBIWTUMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74952.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74952.html