Principaux documents
SY3H98B97C10
Synthonix Corporation
Methyl 4,4-Dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4,4-dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-8(2)4-9-6(10)5(8)7(11)12-3/h5H,4H2,1-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
MGHKZGVMYAFOPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74198.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74198.html