Principaux documents
SY3H98B97235
Synthonix Corporation
3-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole Hydrochloride
250 MG
188.60 CHF
1 G
378.44 CHF
5 G
1 076.54 CHF
Réf. du fournisseur: A74396-250MG
188.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
188.60 CHF
1 G
378.44 CHF
5 G
1 076.54 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A74396-250MG
188.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7;/h1-4H2,(H3,8,9,10);1H
Clé InChI
ARLDWNQEBFRDLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74396.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74396.html