SY3H95ECD91C
Synthonix Corporation
4-Methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: M51402-50MG
182.48 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: M51402-50MG
182.48 CHF
Iupac Name
4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-3-2-4-11-8(6)7(5-10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
FINDGXZZNHWULW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51402.html