Principaux documents
SY3H95E5DDEE
Synthonix Corporation
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
100 MG
83.27 CHF
250 MG
96.74 CHF
1 G
182.48 CHF
Réf. du fournisseur: B63188-100MG
83.27 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
83.27 CHF
250 MG
96.74 CHF
1 G
182.48 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B63188-100MG
83.27 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-11-14-8-5-4-7(10(16)17)6-9(8)20-11/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)(H,14,15,18)
Clé InChI
GVHQFEJYCMAKHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63188.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63188.html