Principaux documents
SY3H95E5DDCC
Synthonix Corporation
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidin-2-yl}acetic acid
100 MG
439.67 CHF
250 MG
672.38 CHF
500 MG
1 076.54 CHF
Réf. du fournisseur: B60461-100MG
439.67 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
439.67 CHF
250 MG
672.38 CHF
500 MG
1 076.54 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B60461-100MG
439.67 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(11)6-8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
TXLPFPLPMZEOQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60461.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60461.html