SY3H94E1CBBD
Synthonix Corporation
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)zinc bromide, 0.50 M in THF
Réf. du fournisseur: T73104-25ML
537.65 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: T73104-25ML
537.65 CHF
Iupac Name
(4-(trifluoromethyl)phenyl)zinc(II) bromide
Inchi Code
1S/C7H4F3.BrH.Zn/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
AGVOIZZQJCUEOL-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73104.html