SY3H94E1CB17
Synthonix Corporation
3,4-Difluorophenylzinc iodide, 0.50 M in THF
Réf. du fournisseur: D73181-25ML
537.65 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: D73181-25ML
537.65 CHF
Iupac Name
(3,4-difluorophenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C6H3F2.HI.Zn/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
TWZLRXGBZMARAC-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73181.html