SY3H7CF2B447
Synthonix Corporation
2-(1H-1,2,4-Triazol-5-yl)aniline
Réf. du fournisseur: T63661-100MG
206.97 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: T63661-100MG
206.97 CHF
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-7-4-2-1-3-6(7)8-10-5-11-12-8/h1-5H,9H2,(H,10,11,12)
Clé InChI
NYMHNGVJCDTDPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63661.html