Principaux documents
SY3H7CF29136
Synthonix Corporation
4-(Difluoromethyl)pyrimidine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(difluoromethyl)pyrimidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H3F2N3/c7-6(8)4-1-2-10-5(3-9)11-4/h1-2,6H
Clé InChI
VBGDEFRFUQRWLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63824.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63824.html