Principaux documents
SY3H7CF28FBF
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.46
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-5-2-3(10)1-4(6(5)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
XEKLXXFYOXTQJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63470.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63470.html