Principaux documents
SY3H7CF28E27
Synthonix Corporation
8-Bromochromane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-bromochromane
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
Clé InChI
YJOORJDFGHETSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63715.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63715.html