Principaux documents
SY3H7CF28D3C
Synthonix Corporation
3-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]-4-[[(9R)-6'-methoxycinchonan-9-yl]amino]-3-cyclobutene-1,2-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
630.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-((3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)amino)-4-(((1R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methyl)amino)cyclobut-3-ene-1,2-dione
Inchi Code
1S/C32H28F6N4O3/c1-3-16-15-42-9-7-17(16)10-25(42)26(22-6-8-39-24-5-4-21(45-2)14-23(22)24)41-28-27(29(43)30(28)44)40-20-12-18(31(33,34)35)11-19(13-20)32(36,37)38/h3-6,8,11-14,16-17,25-26,40-41H,1,7,9-10,15H2,2H3/t16-,17-,25+,26+/m0/s1
Clé InChI
RWVDHFLTDHDJKH-ZRJNXXGPSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61878.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61878.html