Principaux documents
SY3H6E416CC7
Synthonix Corporation
7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
100 MG
170.23 CHF
250 MG
243.71 CHF
1 G
415.18 CHF
Réf. du fournisseur: X62990-100MG
170.23 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
170.23 CHF
250 MG
243.71 CHF
1 G
415.18 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: X62990-100MG
170.23 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NO/c8-4-5-3-6-1-2-7(5)9-6/h1-2,5-7H,3H2
Clé InChI
AHQSHUPQQYFVER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/62990.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62990.html