Principaux documents
SY3H6E415633
Synthonix Corporation
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
250 MG
219.22 CHF
500 MG
366.19 CHF
1 G
672.38 CHF
Réf. du fournisseur: M64560-250MG
219.22 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
219.22 CHF
500 MG
366.19 CHF
1 G
672.38 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M64560-250MG
219.22 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
8-hydroxy-5-methyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C10H8O3/c1-6-2-4-8(11)10-7(6)3-5-9(12)13-10/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
LFIPWJLWVGROTL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64560.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64560.html