Principaux documents
SY3H6E4155FE
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-2-naphthoate
250 MG
280.46 CHF
1 G
941.82 CHF
Réf. du fournisseur: M64299-250MG
280.46 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
280.46 CHF
1 G
941.82 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M64299-250MG
280.46 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 4-oxo-3,4-dihydro-2-naphthalenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)9-6-8-4-2-3-5-10(8)11(13)7-9/h2-7,13H,1H3
Clé InChI
UHBWWQMCPGCLPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64299.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64299.html