Principaux documents
SY3H6E4149B7
Synthonix Corporation
3-(2-methoxyphenyl)benzaldehyde
1 G
182.48 CHF
5 G
439.67 CHF
Réf. du fournisseur: M62097-1G
182.48 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
182.48 CHF
5 G
439.67 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M62097-1G
182.48 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-3-2-7-13(14)12-6-4-5-11(9-12)10-15/h2-10H,1H3
Clé InChI
OIJZSURASXVTDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62097.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62097.html