Principaux documents
SY3H6E413192
Synthonix Corporation
Ethyl 1,8-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydroimidazo[1,2-a]quinoxaline-2-carboxylate
100 MG
329.45 CHF
250 MG
598.89 CHF
1 G
1 248.01 CHF
Réf. du fournisseur: E66284-100MG
329.45 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
329.45 CHF
250 MG
598.89 CHF
1 G
1 248.01 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E66284-100MG
329.45 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 1,8-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydroimidazo[1,2-a]quinoxaline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H15N3O3/c1-4-21-15(20)12-9(3)18-11-7-8(2)5-6-10(11)16-14(19)13(18)17-12/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,16,19)
Clé InChI
BVPLEJDDLMHQKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66284.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66284.html