Principaux documents
SY3H6E41301E
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(3-amino-4-fluorophenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl (3-amino-4-fluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H12FNO2/c1-2-14-10(13)6-7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-5H,2,6,12H2,1H3
Clé InChI
GQVVSIVOVOFWBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61407.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61407.html