Principaux documents
SY3H6E412FD0
Synthonix Corporation
N-(2,4-Dimethoxybenzyl)thiazol-2-amine
250 MG
268.21 CHF
1 G
574.40 CHF
5 G
1 603.19 CHF
Réf. du fournisseur: D69733-250MG
268.21 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
268.21 CHF
1 G
574.40 CHF
5 G
1 603.19 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.32
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D69733-250MG
268.21 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2,4-dimethoxybenzyl)-N-(1,3-thiazol-2-yl)amine
Inchi Code
1S/C12H14N2O2S/c1-15-10-4-3-9(11(7-10)16-2)8-14-12-13-5-6-17-12/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
XLLWLGOTZJZAHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69733.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69733.html