SY3H6E4120EA
Synthonix Corporation
4-(2-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)aniline
Réf. du fournisseur: D60574-250MG
194.72 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: D60574-250MG
194.72 CHF
Iupac Name
4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3
Clé InChI
DGOOLMGPMIHRFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60574.html