SY3H6E411F90
Synthonix Corporation
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
Réf. du fournisseur: C66062-100MG
513.16 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: C66062-100MG
513.16 CHF
Iupac Name
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O.ClH/c1-12-6-4-11-8(9)7-5(6)2-3-10-7;/h2-4,10H,1H3;1H
Clé InChI
DFHHUZGTJHWRNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66062.html