Principaux documents
SY3H6E4112FE
Synthonix Corporation
(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)boronic acid
100 MG
157.98 CHF
250 MG
182.48 CHF
1 G
366.19 CHF
Réf. du fournisseur: C63176-100MG
157.98 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
157.98 CHF
250 MG
182.48 CHF
1 G
366.19 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.94
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C63176-100MG
157.98 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyano-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BNO3/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10-12H
Clé InChI
PGIZXBPAULHTKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63176.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63176.html