SY3H6E40EEC0
Synthonix Corporation
(S)-2-Amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
Réf. du fournisseur: A68143-5G
101.64 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: A68143-5G
101.64 CHF
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68143.html