Principaux documents
SY3H5815F842
Synthonix Corporation
4-Ethoxy-3-nitropyridine
250 MG
84.50 CHF
1 G
90.62 CHF
5 G
133.49 CHF
Réf. du fournisseur: E4514-250MG
84.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
84.50 CHF
1 G
90.62 CHF
5 G
133.49 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E4514-250MG
84.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-ethoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-3-4-8-5-6(7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
ABOSMHRLVUWEMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Slightly pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/4514.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4514.html