Principaux documents
SY3H5815F634
Synthonix Corporation
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
1 G
121.24 CHF
5 G
157.98 CHF
10 G
219.22 CHF
Réf. du fournisseur: B9950-1G
121.24 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
121.24 CHF
5 G
157.98 CHF
10 G
219.22 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B9950-1G
121.24 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1H-benzimidazol-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
UCOSRTUSVXHIMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9950.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/9950.html