Principaux documents
SY3H5815F3D7
Synthonix Corporation
6-Amino-5-bromonicotinic acid
1 G
82.05 CHF
5 G
108.99 CHF
25 G
268.21 CHF
Réf. du fournisseur: A21931-1G
82.05 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
82.05 CHF
5 G
108.99 CHF
25 G
268.21 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A21931-1G
82.05 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-5-bromonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
UOUDHTBHPQJUPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21931.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21931.html