Principaux documents
SY3H580D8933
Synthonix Corporation
3-(benzyloxy)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
100 MG
868.34 CHF
250 MG
1 358.24 CHF
500 MG
2 215.56 CHF
Réf. du fournisseur: B59647-100MG
868.34 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
868.34 CHF
250 MG
1 358.24 CHF
500 MG
2 215.56 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B59647-100MG
868.34 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(benzyloxy)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14O3/c14-11(15)12-7-13(8-12,9-12)16-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,14,15)
Clé InChI
YZJLRKQUFWLAMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59647.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59647.html