Principaux documents
SY3H3D682346
Synthonix Corporation
(S)-Tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
250 MG
74.70 CHF
1 G
82.05 CHF
5 G
108.99 CHF
Réf. du fournisseur: T40344-250MG
74.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
74.70 CHF
1 G
82.05 CHF
5 G
108.99 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: T40344-250MG
74.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3S)-tetrahydro-3-furanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4H,1-3,5H2;1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40344.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40344.html