SY3H3D681644
Synthonix Corporation
3-(3-Nitrophenyl)propionic acid
Réf. du fournisseur: N51830-1G
82.05 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: N51830-1G
82.05 CHF
Iupac Name
3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Clé InChI
ZOANOABZUNJOJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51830.html