SY3H3D68163E
Synthonix Corporation
6-Nitrochroman-4-one
Réf. du fournisseur: N51224-250MG
89.39 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: N51224-250MG
89.39 CHF
Iupac Name
6-nitro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
KUAWMWVXZMQZLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51224.html