Principaux documents
SY3H3D6811B5
Synthonix Corporation
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
250 MG
91.84 CHF
1 G
96.74 CHF
5 G
145.73 CHF
Réf. du fournisseur: N41843-250MG
91.84 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
91.84 CHF
1 G
96.74 CHF
5 G
145.73 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: N41843-250MG
91.84 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-nitro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O3/c7-6(8,9)3-1-4(11(13)14)5(12)10-2-3/h1-2H,(H,10,12)
Clé InChI
JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown or Yellow-green Solid
Product Link
https://synthonix.com/41843.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41843.html