SY3H3D681049
Synthonix Corporation
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
Réf. du fournisseur: M56231-100MG
84.50 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: M56231-100MG
84.50 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-3-4-11(13)12(9-10)16-2/h3-4,9H,5-8,13H2,1-2H3
Clé InChI
LUYPGLRYFIVYTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56231.html