SY3H3D680E84
Synthonix Corporation
N-Methylnaphthalen-1-amine
Réf. du fournisseur: M54375-5G
145.73 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: M54375-5G
145.73 CHF
Iupac Name
N-methyl-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8,12H,1H3
Clé InChI
AKEYUWUEAXIBTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54375.html