Principaux documents
SY3H3D68062C
Synthonix Corporation
Methyl 2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2,6-dimethyl-4-oxocyclohex-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-6-4-8(11)5-7(2)9(6)10(12)13-3/h4,7,9H,5H2,1-3H3
Clé InChI
PFJHRKIZEPYPOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/53100.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53100.html