Principaux documents
SY3H3D68059C
Synthonix Corporation
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
100 MG
86.94 CHF
250 MG
93.07 CHF
1 G
96.74 CHF
Réf. du fournisseur: M52487-100MG
86.94 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
86.94 CHF
250 MG
93.07 CHF
1 G
96.74 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M52487-100MG
86.94 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-10(13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
TXZVCDJZNRCDKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/52487.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/52487.html