Principaux documents
SY3H3D6802C2
Synthonix Corporation
Methyl 4-amino-3-fluorobenzoate
1 G
78.37 CHF
5 G
84.50 CHF
10 G
90.62 CHF
Réf. du fournisseur: M48969-1G
78.37 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
78.37 CHF
5 G
84.50 CHF
10 G
90.62 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M48969-1G
78.37 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-amino-3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
DOMJYWCXCVFKCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/48969.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48969.html