Principaux documents
SY3H3D67FC90
Synthonix Corporation
Methyl 5-iodo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
100 MG
78.37 CHF
250 MG
84.50 CHF
1 G
108.99 CHF
Réf. du fournisseur: M45458-100MG
78.37 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
78.37 CHF
250 MG
84.50 CHF
1 G
108.99 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.03
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M45458-100MG
78.37 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-iodo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-9-6(5)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
LGUKGFMYVHZDEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45458.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45458.html