SY3H3D67FC37
Synthonix Corporation
Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
Réf. du fournisseur: M43815-250MG
86.94 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: M43815-250MG
86.94 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-5(8)7(2,3)6(9)10-4/h1-4H3
Clé InChI
LVSDLZIEHYYLTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43815.html