Principaux documents
SY3H3D67FAF3
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
5 G
96.74 CHF
25 G
170.23 CHF
100 G
415.18 CHF
Réf. du fournisseur: M41339-5G
96.74 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
96.74 CHF
25 G
170.23 CHF
100 G
415.18 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M41339-5G
96.74 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
OZSJLLVVZFTDEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://synthonix.com/41339.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41339.html