Principaux documents
SY3H3D67CFDE
Synthonix Corporation
4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)aniline
250 MG
90.62 CHF
1 G
97.97 CHF
5 G
170.23 CHF
Réf. du fournisseur: D58928-250MG
90.62 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
90.62 CHF
1 G
97.97 CHF
5 G
170.23 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D58928-250MG
90.62 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C17H16N2O3/c1-20-16-9-13-14(10-17(16)21-2)19-8-7-15(13)22-12-5-3-11(18)4-6-12/h3-10H,18H2,1-2H3
Clé InChI
VXEQRXJATQUJSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/58928.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58928.html