Principaux documents
SY3H3D67BBC2
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-5-nitrobenzo[d][1,3]dioxole
1 G
143.28 CHF
5 G
153.08 CHF
25 G
157.98 CHF
Réf. du fournisseur: D44176-1G
143.28 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
143.28 CHF
5 G
153.08 CHF
25 G
157.98 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D44176-1G
143.28 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-5-nitro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H3F2NO4/c8-7(9)13-5-2-1-4(10(11)12)3-6(5)14-7/h1-3H
Clé InChI
YCLXTFDBDIYVPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44176.html
Pictogrammes
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44176.html