SY3H3D67B84E
Synthonix Corporation
2-(2-(4-Chlorophenyl)acetyl)benzoic acid
Réf. du fournisseur: C58144-1G
86.94 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: C58144-1G
86.94 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-[(4-chlorophenyl)acetyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14(17)12-3-1-2-4-13(12)15(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Clé InChI
BDSINYHJZLINDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58144.html